Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin dihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 15405596
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405596 250 mg 250mg
15495586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60245.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.86 DKK
    387.65 DKK / 250mg
    Spare 42.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64285-73-0 | C16H22Cl2N2 | 313,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64285-73-0
Molekylær formel C16H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 313.27
MDL nummer MFCD00012961
InChI nøgle NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride, tmb dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, dihydrochloride, tetramethylbenzidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl-2,6-dimethylaniline dihydrochloride, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride
PubChem CID 174033
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Smeltepunkt 300°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 313.27
Procent renhed 99%