Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin-dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041803
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
Artikelnummer. 15480127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60332.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin dihydrochloridhydrat er et kromoforsubstrat i ELISA analyser. Det er en ikke-kræftfremkaldende erstatning for benzidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ ,5,5′ -Tetramethylbenzidin dihydrochloridhydrat er et kromoforsubstrat i ELISA analyser. Det er en ikke-kræftfremkaldende erstatning for benzidin.
Opløselighed
opløselig i DMSO (∼ 1,7 mg/ml) og 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme, lys, syrer, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207738-08-7
Molekylær formel C16H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 313.27
MDL nummer MFCD00150104
InChI nøgle NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
PubChem CID 19836601
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrat;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (∽1.7mg/ml),and 1:300 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.03mg/ml).
Formel vægt 313.27
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver