Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin dihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15480127
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480127 1 g 1g
15400137 2.5 g 2.5g
15490127 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60332.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313,27 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin dihydrochloridhydrat er et kromoforsubstrat i ELISA analyser. Det er en ikke-kræftfremkaldende erstatning for benzidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ ,5,5′ -Tetramethylbenzidin dihydrochloridhydrat er et kromoforsubstrat i ELISA analyser. Det er en ikke-kræftfremkaldende erstatning for benzidin.
Opløselighed
opløselig i DMSO (∼ 1,7 mg/ml) og 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme, lys, syrer, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207738-08-7
Molekylær formel C16H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 313.27
MDL nummer MFCD00150104
InChI nøgle NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
PubChem CID 19836601
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrat;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO (∽1,7 mg/ml) og 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Formel vægt 313.27
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver