Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine |
| Smeltepunkt | 167,0 °C til 170,0 °C |
| Farve | Fløde |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (H2N(CH3)2C6H2-)2 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i methanol, opløselige i opløsningsmidler |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,3`,5,5`-Tetramethylbenzidine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.