Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, 98%
Artikelnummer. p-7021509
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11431548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13868.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, 98%, or TMB, CAS # 54827-17-7, is a colorimetric reagent used in laboratory-based substrate detection. | CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober; særlig anvendelig i ELISA teknikker, kan blåt resultat aflæses spektrofotometrisk ved 370 eller 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin anvendes som et klinisk reagens til testning af blod. Det er også et kromogent substrat, som bruges i farvningsprocedurer i immunhistokemi. Yderligere bruges det som et visualiseringsreagens i enzymbundne immunosorbentassays. Ud over dette bruges det som erstatning for kræftfremkaldende forbindelser som benzidin og o-phenylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, også kendt som 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl eller TMB, er et kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober
  • Oxidation af 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin resulterer i et lyseblåt slutprodukt, der kan påvises ved 370 eller 655 nm. Svovlsyre (H2SO4) bruges til at stoppe oxidationsreaktionen og stabilisere aflæsningen, hvilket resulterer i en gul farve, der kan aflæses ved 450 nm
Anvendelse
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin bruges som et kromogent visualiseringsmiddel i enzymbundne immunosorbentassays (ELISA ) eller immunhistokemi (IHC) teknikker
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin er blevet brugt til at påvise molekyler i vandige prøver såsom kobberion og hypochlorit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00007748
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Smeltepunkt 168°C to 171°C
Mængde 1 g
Beilstein 2808541
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formel vægt 240.35
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3,3',5,5'-tetramethyl-[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine