Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 98%
Artikelnummer. 11451548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451548 25 g 25g
11431548 1 g 1g
11441548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11451548 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13868.14
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 98%, eller TMB, CAS # 54827-17-7, er et kolorimetrisk reagens, der anvendes i laboratoriebaseret substratdetektion. | CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240,35 g/mol
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober; særlig anvendelig i ELISA teknikker, kan blåt resultat aflæses spektrofotometrisk ved 370 eller 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin anvendes som et klinisk reagens til testning af blod. Det er også et kromogent substrat, som bruges i farvningsprocedurer i immunhistokemi. Yderligere bruges det som et visualiseringsreagens i enzymbundne immunosorbentassays. Ud over dette bruges det som erstatning for kræftfremkaldende forbindelser som benzidin og o-phenylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, også kendt som 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl eller TMB, er et kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober
  • Oxidation af 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin resulterer i et lyseblåt slutprodukt, der kan påvises ved 370 eller 655 nm. Svovlsyre (H2SO4) bruges til at stoppe oxidationsreaktionen og stabilisere aflæsningen, hvilket resulterer i en gul farve, der kan aflæses ved 450 nm
Anvendelse
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin bruges som et kromogent visualiseringsmiddel i enzymbundne immunosorbentassays (ELISA ) eller immunhistokemi (IHC) teknikker
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin er blevet brugt til at påvise molekyler i vandige prøver såsom kobberion og hypochlorit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00007748
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Smeltepunkt 168 °C til 171 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2808541
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i ethylacetat, ethanol, acetone, chloroform, toluen og dimethylsulfoxid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 240.35
Procent renhed 98%