Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, 98%
Description
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober; særlig anvendelig i ELISA teknikker, kan blåt resultat aflæses spektrofotometrisk ved 370 eller 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin anvendes som et klinisk reagens til testning af blod. Det er også et kromogent substrat, som bruges i farvningsprocedurer i immunhistokemi. Yderligere bruges det som et visualiseringsreagens i enzymbundne immunosorbentassays. Ud over dette bruges det som erstatning for kræftfremkaldende forbindelser som benzidin og o-phenylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, også kendt som 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl eller TMB, er et kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober
- Oxidation af 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin resulterer i et lyseblåt slutprodukt, der kan påvises ved 370 eller 655 nm. Svovlsyre (H2SO4) bruges til at stoppe oxidationsreaktionen og stabilisere aflæsningen, hvilket resulterer i en gul farve, der kan aflæses ved 450 nm
Anvendelse
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin bruges som et kromogent visualiseringsmiddel i enzymbundne immunosorbentassays (ELISA ) eller immunhistokemi (IHC) teknikker
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin er blevet brugt til at påvise molekyler i vandige prøver såsom kobberion og hypochlorit
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine |
| Smeltepunkt | 168°C to 171°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2808541 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 240.35 |
| Procent renhed | 98% |