Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 98%
Beskrivelse
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober; særlig anvendelig i ELISA teknikker, kan blåt resultat aflæses spektrofotometrisk ved 370 eller 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin anvendes som et klinisk reagens til testning af blod. Det er også et kromogent substrat, som bruges i farvningsprocedurer i immunhistokemi. Yderligere bruges det som et visualiseringsreagens i enzymbundne immunosorbentassays. Ud over dette bruges det som erstatning for kræftfremkaldende forbindelser som benzidin og o-phenylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, også kendt som 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl eller TMB, er et kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober
- Oxidation af 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin resulterer i et lyseblåt slutprodukt, der kan påvises ved 370 eller 655 nm. Svovlsyre (H2SO4) bruges til at stoppe oxidationsreaktionen og stabilisere aflæsningen, hvilket resulterer i en gul farve, der kan aflæses ved 450 nm
Anvendelse
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin bruges som et kromogent visualiseringsmiddel i enzymbundne immunosorbentassays (ELISA ) eller immunhistokemi (IHC) teknikker
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin er blevet brugt til at påvise molekyler i vandige prøver såsom kobberion og hypochlorit
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine |
| Smeltepunkt | 168 °C til 171 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2808541 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethylacetat, ethanol, acetone, chloroform, toluen og dimethylsulfoxid. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 240.35 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3',5,5'-tetramethyl-[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine