Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon, 98%
Artikelnummer. 11479093
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479093 1 g 1g
11489093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11164.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 175136-66-0 | C17H6F12O | 454,215 g/mol
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon, anvendes som reaktive farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ ,5,5′ -Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon, bruges som reaktive farvestofmellemprodukter.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175136-66-0
Molekylær formel C17H6F12O
Molekylvægt (g/mol) 454.215
MDL nummer MFCD00042474
InChI nøgle GATWMPGNBWPCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone, maybridge1_002937, acmc-1c7yy, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ketone, di 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone #, 3,3/',5,5/'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone
PubChem CID 519439
IUPAC navn bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanon
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetrakis (trifluoromethyl)benzophenone
Smeltepunkt 139°C to 140°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 454.22
Procent renhed 98%