missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3',5,5'-Tetraiodothyronamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30423168
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423168 2.5 mg 2.5mg
30415079 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2961802.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 788824-71-5
Molekylær formel C14H11I4NO2.HCl
Molekylvægt (g/mol) 769.32
Synonym 4-[4-(2-Aminoethyl)-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenol Hydrochloride
IUPAC navn 4-[4-(2-aminoethyl)-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenol;hydrochloride
SMIL Cl.NCCc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetraiodothyronamine Hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11I4NO2.ClH/c15-9-5-8(6-10(16)13(9)20)21-14-11(17)3-7(1-2-19)4-12(14)18;/h3-6,20H,1-2,19H2;1H
Formel vægt 768.6735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.