CAS RN 788824-71-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,3',5,5'-Tetraiodothyronamine Hydrochloride, TRC
CAS: 788824-71-5 Molekylær formel: C14H11I4NO2.HCl Molekylvægt (g/mol): 769.32 Synonym: 4-[4-(2-Aminoethyl)-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenol Hydrochloride IUPAC navn: 4-[4-(2-aminoethyl)-2,6-diiodophenoxy]-2,6-diiodophenol;hydrochloride SMIL: Cl.NCCc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1