missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6I4O4/c14-7-3-6(4-8(15)11(7)18)21-12-9(16)1-5(13(19)20)2-10(12)17/h1-4,18H,(H,19,20) |
| Formel vægt | 733.6445 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?