CAS RN 2055-97-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid (>90%), TRC
CAS: 2055-97-2 Molekylær formel: C13 H6 I4 O4 Molekylvægt (g/mol): 733.8 Synonym: 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid,Benzoic acid, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-,3,3',5,5'-Tetraiodothyroformic acid,3,5-Diiodo-4-(3',5'-diiodo-4'-hydroxyphenoxy)benzoic acid,4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid,TFA 4,Tetraform,Tetraform (thyroid hormone analog),Tetraiodothyroformic acid,Levothyroxine EP impurity H IUPAC navn: 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid SMIL: OC(=O)c1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1