missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid (>90%), TRC

Artikelnummer. 30010868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010868 2.5 mg 2.5mg
30012733 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2961502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2055-97-2
Molekylær formel C13 H6 I4 O4
Molekylvægt (g/mol) 733.8
Synonym 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 3,3',5,5'-Tetraiodothyroformic acid, 3,5-Diiodo-4-(3',5'-diiodo-4'-hydroxyphenoxy)benzoic acid, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid, TFA 4, Tetraform, Tetraform (thyroid hormone analog), Tetraiodothyroformic acid, Levothyroxine EP impurity H
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid
SMIL OC(=O)c1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H6I4O4/c14-7-3-6(4-8(15)11(7)18)21-12-9(16)1-5(13(19)20)2-10(12)17/h1-4,18H,(H,19,20)
Formel vægt 733.6445
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.