Få mere at vide
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 159 °C til 161 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 238.24 |
| Procent renhed | 98% |