Få mere at vide
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, 97 %
Beskrivelse
Et præ-emergent agrokemikalie med phenylurinstof. Også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
phenylurinstof præ-emergent agrokemikalie. Også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt brugt i organisk syntese, lægemidler, farvestof
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,049 g/L), chloroform og methanol. Meget lidt opløselig i mange organiske opløsningsmidler.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea |
| Smeltepunkt | 157 °C til 160 °C |
| Tæthed | 1.48 |
| Kogepunkt | 180 °C til 190 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2215168 |
| Merck Index | 14,3382 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (0,049 g/L), kloroform og methanol. Meget let opløselig i mange organiske opløsningsmidler. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Diuron