Få mere at vide
3-(3,4-Dichlorophenoxy)benzaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11974801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11974801 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11974801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3, 4-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 79124-76-8
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 153.0°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Molekylær formel C13H8Cl2O2
Lineær formel Cl2C6H3OC6H4CHO
Brydningsindeks 1.6199
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.34
Synonym 3-3,4-dichlorophenoxy benzaldehyde, m-3,4-dichlorophenoxy benzaldehyde, unii-98s99p2ill, benzaldehyde,3-3,4-dichlorophenoxy, 3-3,4-dichlorophenyl oxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-3,4-dichlorophenoxy, acmc-1bejr, 3-3,4-dichorophenoxy benzaldehyde, 3-3,4-bis chloranyl phenoxy benzaldehyde
InChI nøgle ABQHJSHFFLAGHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C=O
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 267.1
PubChem CID 157289
Formel vægt 267.1
Procent renhed 90%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3,4-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.