Få mere at vide
3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilid, 97%
Artikelnummer. 10473741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473741 5 g Glasflaske 5g
10331691 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10473741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.92 DKK
    376.65 DKK / 5g
    Spare 41.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1154-59-2 | C13H7Cl4NO2 | 351,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1154-59-2
Molekylær formel C13H7Cl4NO2
Molekylvægt (g/mol) 351.01
MDL nummer MFCD00041745
InChI nøgle SJQBHPJLLIJASD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tcsa, 3,3',4',5-tetrachlorosalicylanilide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxybenzamide, 3,5,3',4'-tetrachlorosalicylanilide, irgasan bs-200, 3,5-dichlorosalicyl 3,4-dichloroanilide, caswell no. 833, 3,5-dichlorosalicyl-3,4-dichloroanilide, benzamide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxy, unii-hne676755i
PubChem CID 14385
ChEBI CHEBI:188648
IUPAC navn 3,5-dichlor-N-(3,4-dichlorphenyl)-2-hydroxybenzamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1NC(=O)C2=CC(=CC(=C2O)Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 9336
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselig i alkalisk vandig opløsning, opløselig i mange organiske opløsningsmidler
Formel vægt 351.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.