Få mere at vide
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, 97+%
Artikelnummer. 11389539
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11389539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16529.A4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.228 g/mol
BTDA polymer fint fritflydende pulver velegnet til generelle formål. BTDA Microfine Micronized pulver letter blanding i epoxyharpikser. BTDA ultrarent højrent pulver med høj analyse til kritisk polyimidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
BTDA polymer fint fritflydende pulver velegnet til generelle formål. BTDA Microfine Micronized pulver letter blanding i epoxyharpikser. BTDA ultrarent højrent pulver med høj analyse til kritisk polyimidsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i DMF (0,1 g/ml). Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2421-28-5
Molekylær formel C17H6O7
Molekylvægt (g/mol) 322.228
MDL nummer MFCD00005923
InChI nøgle VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
PubChem CID 75498
IUPAC navn 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Smeltepunkt 220°C to 226°C
Tæthed 1.57
Kogepunkt 320°C (5 mmHg)
Flammepunkt 324°C (615°F)
Mængde 2.5 kg
Beilstein 761777
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMF (0.1g/mL). Reacts with water.
Formel vægt 322.23
Procent renhed ≥97%