Få mere at vide
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30136054
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136054 50 mg
30132585 25 mg
17997369 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27449350MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57465-28-8
Molekylær formel C12 H5 Cl5
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Synonym 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4',5-pentachloro-, 3,3',4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 3,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl, 3,4,3',4',5'-Pentachlorobiphenyl, 3,4,5,3',4'-Pentachlorobiphenyl, CB 126, PCB 126, PnCP 176, Polychlorinated biphenyl-126, 3,3',4,4',5-PentaCB
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenyl)benzene
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB No. 126
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H
Formel vægt 323.8834
Procent renhed >95%