Få mere at vide
3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97%
Beskrivelse
3,3,3-Trifluoro-1-propanol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,3,3-Trifluoro-1-propanol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,3-Trifluoro-1-propanol |
| Tæthed | 1.294 |
| Kogepunkt | 100 °C til 101 °C |
| Flammepunkt | 37 °C (98 °F) |
| Brydningsindeks | 1.32 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1734777 |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |
| Formel vægt | 114.07 |
| Vis mere |