Få mere at vide
3,3,3-Trifluoro-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 11323816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323816 1 g 1g
11333816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16879.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2240-88-2 | C3H5F3O | 114.067 g/mol
3,3,3-Trifluoro-1-propanol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3,3-Trifluoro-1-propanol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2240-88-2
Molekylær formel C3H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 114.067
MDL nummer MFCD00190649
InChI nøgle HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PubChem CID 137512
IUPAC navn 3,3,3-trifluorpropan-1-ol
SMIL C(CO)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Tæthed 1.294
Kogepunkt 100°C to 101°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Brydningsindeks 1.32
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1734777
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 114.07
Procent renhed 97%