missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30367241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367241 50 mg
30354641 100 mg
30361956 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22310050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391033-19-4
Molekylær formel C3 D3 H F2 O2
Molekylvægt (g/mol) 113.078
IUPAC navn 3,3,3-trideuterio-2,2-difluoropropanoic acid
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(F)(F)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)/i1D3
Formel vægt 113.037
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.