CAS RN 1391033-19-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoic Acid, TRC
CAS: 1391033-19-4 Molekylær formel: C3 D3 H F2 O2 Molekylvægt (g/mol): 113.078 IUPAC navn: 3,3,3-trideuterio-2,2-difluoropropanoic acid SMIL: [2H]C([2H])([2H])C(F)(F)C(=O)O