Få mere at vide
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491209
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16491209 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16491209 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1153651mg
MedChemExpress (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol is a steroid-based allylic alcohol.
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol is a steroid-based allylic alcohol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol
CAS 53495-21-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H36O2
Mængde 1 mg
SMIL C/C([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=C\CO
Molekylvægt (g/mol) 344.53
Formel vægt 344.53
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid