Få mere at vide
3-(2-naftyl)akrylsyre, 98%
Artikelnummer. 11442718
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442718 5 g 5g
11432718 1 g 1g
11452718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16715.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 51557-26-7 | C13H10O2 | 198,221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51557-26-7
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.221
MDL nummer MFCD00209666
InChI nøgle KWGPBDBAAXYWOJ-VURMDHGXSA-N
Synonym naphthalene-2-acrylic acid, z-3-2-naphthyl prop-2-enoic acid, z-3-naphthalen-2-ylprop-2-enoic acid
PubChem CID 1712266
IUPAC navn (Z)-3-naphthalen-2-ylprop-2-enosyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%