Få mere at vide
[3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249752
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249752 250 mg 250mg
10015712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249752 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-07-2
Molekylær formel C13H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 237.299
MDL nummer MFCD07772846
InChI nøgle DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164622
IUPAC navn [3-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMIL C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.3
Procent renhed 97%