Få mere at vide
3-(2-methyl-thiazol-4-yl)-benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769793
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10769793 250 mg 250mg
10168172 1 g 1g
10316354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10769793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19404CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-05-2
Molekylær formel C11H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 203.26
MDL nummer MFCD02681946
InChI nøgle FQQPVEKQPGDYPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7127782
IUPAC navn 3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzaldehyd
SMIL CC1=NC(=CS1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methyl-thiazol-4-yl)-benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-2-methyl-thiazol-4-yl-benzaldehyde, 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzaldehyde, 3-2-methylthiazol-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 3-2-methyl-4-thiazolyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-methyl-4-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-methyl-4-thiazolyl
Formel vægt 203.26
Procent renhed 97%