Få mere at vide
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437447 1 g 1g
15447447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34492.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59843-63-9 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59843-63-9
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
MDL nummer MFCD02091524
InChI nøgle KLPGJCMICASHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl, 3-2-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl pyrazole, 2-1h-pyrazol-3-yl anisole, 2-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene
PubChem CID 2736764
IUPAC navn 5-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazol
SMIL COC1=CC=CC=C1C2=CC=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Mængde 1 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%