Få mere at vide
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol, 98+%
Artikelnummer. 11452858
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452858 250 g 250g
11442858 50 g 50g
11432858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16827.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 93-14-1 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol er involveret i centralt virkende muskelafslappende middel med slimløsende egenskaber. Det bruges ofte som bedøvelse under dyreoperationer. Det bruges til behandling af hoste
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg/ml ved 25
C), methanol, DMSO (40 mg/°ml ved 25 C), DMF, ethanol (°50 mg/ml), glycerol og glycol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-14-1
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00016873
InChI nøgle HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym guaifenesin, guaiphenesin, glyceryl guaiacolate, glycerol guaiacolate, guaiphenesine, guaiacol glyceryl ether, methphenoxydiol, aeronesin, breonesin, bronchol
PubChem CID 3516
IUPAC navn 3-(2-methoxyphenoxy)propan-1,2-diol
SMIL COC1=CC=CC=C1OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
Smeltepunkt 80 °C til 82 °C
Kogepunkt 215 °C (19 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 2049375
Merck Index 14,4555
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml ved 25 °C), methanol, DMSO (40 mg/ml ved 25 °C), DMF, ethanol (50 mg/ml), glycerol og glykol.
Formel vægt 198.22
Procent renhed ≥99%