Få mere at vide
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)akrylsyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 179.18 |
| Procent renhed | 95% |