Få mere at vide
[3-(2-Furyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10687854
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10687854 1 g 1g
10624005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46109DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89929-93-1
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.199
MDL nummer MFCD06203100
InChI nøgle SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11116545
IUPAC navn [3-(furan-2-yl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 95%