Få mere at vide
3-(2-furyl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10347124 250 mg 250mg
10738275 1 g 1g
10051334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46104CB
Kemiske identifikatorer
CAS 85553-52-2
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD03990461
InChI nøgle BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
PubChem CID 201640
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%