Få mere at vide
3-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702333
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702333 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10130562 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702333 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01383EA
Kemiske identifikatorer
CAS 43036-05-1
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.165
MDL nummer MFCD02180764
InChI nøgle SUUQLYBKCBUSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-formyl-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrolyl propanenitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile,2-formyl, 1-2-cyanoethyl-2-formyl-1h-pyrrole, 1-2-cyanoethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 2-formyl-9ci
PubChem CID 2735853
IUPAC navn 3-(2-formylpyrrol-1-yl)propaannitril
SMIL C1=CN(C(=C1)C=O)CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%