Få mere at vide
3-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496257
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496257 1 g 1g
15406267 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33450.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149739-32-2 | C9H7FN2 | 162.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149739-32-2
Molekylær formel C9H7FN2
Molekylvægt (g/mol) 162.17
MDL nummer MFCD00973917
InChI nøgle PZNGOFHHOGORBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl, 1h-pyrazole,3-2-fluorophenyl, 5-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluoro-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2774734
IUPAC navn 5-(2-fluorphenyl)-1 H-pyrazol
SMIL FC1=CC=CC=C1C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Mængde 1 g
Formel vægt 162.17
Procent renhed 98%