Få mere at vide
3-[2-(chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235614
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10235614 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10235614 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59674DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS 930111-03-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H19Cl2NO
MDL nummer MFCD09702397
Mængde 1 g
Synonym 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 2-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle FJINIPMBLHIDJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CCl.Cl
IUPAC navn 3-[2-(chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 264.19
PubChem CID 24229614
Formel vægt 264.19
Procent renhed 97%