Få mere at vide
3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302437
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302437 10 g 10g
11312437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10092.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3919-74-2 | C11H7ClFNO3 | 255.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3919-74-2
Molekylær formel C11H7ClFNO3
Molekylvægt (g/mol) 255.63
MDL nummer MFCD00055659
InChI nøgle REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
IUPAC navn 3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 201°C to 203°C
Mængde 10 g
Beilstein 806523
Formel vægt 255.63
Procent renhed 99%