Få mere at vide
3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366935
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366935 25 g 25g
10455712 1 g 1g
10273082 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366935 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01884EB
Kemiske identifikatorer
CAS 3919-74-2
Molekylær formel C11H7ClFNO3
Molekylvægt (g/mol) 255.63
MDL nummer MFCD00055659
InChI nøgle REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
IUPAC navn 3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 255.63
Procent renhed 97%