Få mere at vide
3-(2-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10075912
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10075912 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10075912 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47910DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 859851-04-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7BrN2O
MDL nummer MFCD07772874
Mængde 1 g
Synonym 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromophenyl-5-methyl, 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole
InChI nøgle WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br
IUPAC navn 3-(2-bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 239.07
PubChem CID 7164661
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%