Få mere at vide
3-(2-Bromphenyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437347
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437347 1 g 1g
15447347 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114382-20-6 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114382-20-6
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.073
MDL nummer MFCD01940435
InChI nøgle VDHTYVJAQNZWTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 3-2-bromophenyl pyrazole, 5-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,3-2-bromophenyl, 3-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-bromophenyl-2h-pyrazole, 3-o-bromophenylpyrazole, acmc-1c4z7
PubChem CID 2735612
IUPAC navn 5-(2-bromphenyl)-1H-pyrazol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=NN2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 130°C to 132°C
Mængde 1 g
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%