Få mere at vide
3-(2-Bromacetyl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | BrCH2C(O)C6H4CN |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 224.06 |
| Procent renhed | 95% |