Få mere at vide
3-(2-brom-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565943
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565943 1 g 1g
10575943 10 g 10g
10717115 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565943 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD05258DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-65-9
Molekylær formel C10H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 254.083
InChI nøgle NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 2804251
IUPAC navn 3-(2-brom-5-methoxyphenyl)-3-oxopropannitril
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 254.08
Procent renhed 97%