Få mere at vide
3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)17(15,16)11-12-6-13-14-11/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14) |
| Formel vægt | 251.0728 |