Få mere at vide
3-(2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexylacrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080141
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15462717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046539.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 903876-45-9 | C19H30O2 | 290.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 903876-45-9
Molekylær formel C19H30O2
Molekylvægt (g/mol) 290.45
MDL nummer MFCD22380703
InChI nøgle CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-5,5,6-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl cyclohexyl prop-2-enoate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3- (2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexyl acrylate
Farve Brown
Flammepunkt >149°C (300°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 290.45
Fysisk form Liquid