accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 903876-45-9

IUPAC Navn: 3-{5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}cyclohexyl prop-2-enoate
Synonymer: 3-{5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}cyclohexyl prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol): 290.45
Molekylformel: C19H30O2
InChi Key: CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C2CC(CC2C2CCCC(C2)OC(=O)C=C)C1(C)C
Fysisk form 
  • (1)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)