Få mere at vide
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid, 97%
Artikelnummer. 15493717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493717 250 mg 250mg
11466480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27581.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73096-39-6 | C8H6N4O2 | 190.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73096-39-6
Molekylær formel C8H6N4O2
Molekylvægt (g/mol) 190.162
MDL nummer MFCD03821131
InChI nøgle MIERACSHCALJOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl benzoicacid, 3-1h-tetrazole-5-yl benzoic acid
PubChem CID 333942
IUPAC navn 3-(2H-tetrazol-5-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NNN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Smeltepunkt 284°C to 286°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.16
Procent renhed 97%