Få mere at vide
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10053872
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053872 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10596903 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10694025 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10053872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31701CB
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-11-0
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD03407956
InChI nøgle RXZRBZWATRFHCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-2h-pyrazol-3-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl, 5-3-carboxyphenyl-1h-pyrazole, pubchem22748, buttpark 44\01-87, d0tx9p, 3-pyrazol-3-ylbenzoic acid, 3-pyrazol-5-ylbenzoic acid
PubChem CID 2795542
IUPAC navn 3-(lH-pyrazol-5-yl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%