Få mere at vide
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356234
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10356234 1 g 1g
10275984 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356234 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56113DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 562803-76-3
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.246
MDL nummer MFCD08572164
InChI nøgle XKFHMAZBNKKNMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-aminomethyl benzyl-1h-pyrazole, 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl benzylamine, 3-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 16640564
IUPAC navn [3-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN)CN2C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 1 g
Formel vægt 187.24
Procent renhed 90%