Få mere at vide
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515963
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10515963 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10341543 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32909CB
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-80-4
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD06740322
InChI nøgle VINVOQJANISHSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrazolyl benzyl alcohol, 3-pyrazol-1-yl-phenyl-methanol, 3-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrazolylphenyl methan-1-ol, 3-1h-pyrazole-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-1h-pyrazol-1-yl, benzenemethanol,3-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 7164580
IUPAC navn [3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 174.2
Procent renhed 90%