Få mere at vide
3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10631875 250 mg 250mg
10778643 1 g 1g
10082494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32904CB
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-92-0
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.187
MDL nummer MFCD06740321
InChI nøgle NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172309
IUPAC navn 3-pyrazol-1-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Formel vægt 172.19
Procent renhed 97%